Merck
1.07555
Supelco
Extran® MA 01
greener alternative
liquid, alkaline, concentrate
別名:
TM=["EXTRAN"] MA 01 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] MA 01 detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103206
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<23.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
12.94 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
>100 °C/1013 hPa
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
no temp limit
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is environmentally friendly having bio-degradable active ingredients. Click here for more information.
関連事項
Replaces: EX0993; EX0993-4
アナリシスノート
pH-value (5 %; water): 11.0 - 12.0
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.065 - 1.075
Foaming volume (5 %; water): ≥ 70 ml
法的情報
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CL11075555000:
1075559025:
BR11075550100A:
1075555000:
1075559020:
1075550000:
1075552500:
CL11075559030:
1075558888:
BR11075555000:
1075559207:
BR11075555000I:
BR11075559200:
CO175559020:
BR11075559023:
BR11075550103:
1075554007:
JP11075559010:
JP11075551000:
1075550001:
MX11075552500:
1075559010:
AR11075550000:
CL11075551001:
BR1051249:
BR11075559020:
CO175555000:
AR11075555000:
MX11075551000:
AR11075559020:
MX11075555004:
1075559200:
1075551000:
BR11075559050:
AR11075550100:
1075553000:
BR11075551000:
MX11075550001:
JP11075555000:
JP11075559020:
BR11075555003:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5