品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
no temp limit
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Reliable results
- Environment-friendly with biodegradable active ingredients
- Reliable residue-free cleaning with validation support
- Non-toxic
- Highly flexible and safe
関連事項
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.057 - 1.067
Foaming volume (5 %; water): ≥ 80 ml
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
AR11075530100:
BR11075539050:
BR11075535000:
AR11075530000:
CL11075533000:
5352825000:
JP11075531000:
1075534007:
JP11075535000:
CO175535000:
JP11075539010:
BR11075539200:
CL11075539030:
1075532500:
BR11075531000:
1075530000:
BR11075539020:
CL11075531001:
TW11075533000:
BR1050019:
1075530100:
BR11075539023:
BR11075530100A:
1075539010:
1075531000:
TW11075539020:
AR11075539020:
MX11075532500:
JP11075539020:
1075530002:
JP11075539900:
1075534008:
AR11075531000:
5352820001:
1075535000:
BR11075535003:
AR11075535000:
BR11075535000I:
AR11075539200:
MX11075530001:
MX11400050:
MX11075535004:
BR11075530103:
1075539025:
1075531007:
試験成績書(COA)