Merck
1.07500
Millipore
Rambach agar
for Salmonella spp.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106213
形状
powder (dehydrated (DCM))
品質水準
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
Salmonella spp.
詳細
Salmonellaの同定用
for the identification of Salmonella
アナリシスノート
Appearance (clearness)opaqueAppearance (colour)pinkpH-value (25 °C)7.1 - 7.5Recovery on test medium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))≥ 30 %Recovery on test medium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))≥ 30 %Recovery on test medium (Salmonella 3002)≥ 30 %Recovery on test medium (Salmonella 3011)≥ 30 %Colony colour (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))redColony colour (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))redColony colour (Salmonella 3002)redColony colour (Salmonella 3011)redColony colour (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))blue greenColony colour (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097))blue greenColony colour (Proteus mirabilis ATCC 14153)yellowishGrowth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))noneGrowth (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))noneIncubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
法的情報
Rambach is a trademark of Balel S.A.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
100 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.