主要文書
1.07495
Supelco
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis
別名:
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2S2
CAS番号:
分子量:
164.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
225-834-4
品質水準
フォーム
solid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
146-151 °C
溶解性
190 g/L
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI Key
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3