主要文書
1.07192
Sigma-Aldrich
Pepsin
(from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1
別名:
Pepsin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
35000
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
EC Index Number:
232-629-3
NACRES:
NA.21
由来生物
Porcine gastric mucosa
品質水準
pH
4.0-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
10 g/L
かさ密度
380‑420 kg/m3
保管温度
2-30°C
詳細
(ブタ胃粘膜由来) 凍結乾燥結晶 10FIP-U/mg 生化学用 EC 3.4.23.1
Protease
Pepsin is a member of the small family of closely related aspartic proteinase enzymes. Pepsin hydrolyzes proteins and petides, including those with bonds adjacent to aromatic or dicarboxylic L-amino acid residues; preferential cleavage: Phe- and Leu-.
アプリケーション
Pepsin (from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1. CAS 9001-75-6, pH 4.0 - 5.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C), molar mass 35000 g/mol.
アナリシスノート
Appearance (description)fine-crystalline powderAppearance (color)almost whiteActivity (Hemoglobin; pH 1.6; 25 °C)≥ 10 FIP-U/mgpH-value (1 %; water)3.5 - 4.5Water (according to Karl Fischer)≤ 8 %Microbiological testpasses testColony count (aerobic bacteria)≤ 10000 CFU/gColony count (Yeasts and moulds)≤ 500 CFU/gSalmonella speciesabsent in 1 gE.coliabsent in 1 g
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1