Merck
1.06733
Supelco
Sodalime
with indicator, granules ~ 1 - 2.5 mm
別名:
Sodalime granules; Calcium sodium carbonate; Soda-lime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NB.51
品質水準
フォーム
granular
粒径
1-2.5 mm
かさ密度
750 kg/m3
保管温度
no temp limit
アプリケーション
Sodalime is a mixture of NaOH and CaO. It is used as an excellent drying agent or desiccant in several industries. It is also used as a CO2 absorber.
アナリシスノート
Identity: passes test
Absorption capacity for CO₂ (according to NF): ≥ 25 %
Bulk density: about 85
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1