安全性情報
1.06513
SAFC
Sodium thiosulfate pentahydrate
pure
別名:
Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
248.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-867-5
品質水準
フォーム
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
溶解性
701 g/L
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as antioxidant or chelating agent and is suitable for use in pharmaceutical processes.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CO1E1065139050:
1065139028:
1065132222:
1065139050:
CO1E1065132500:
1065130000:
1065138889:
1065132500:
試験成績書(COA)