認証
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
15-25°C
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1063575000BWT:
KR21063579029:
1063579029BWT:
1063570000:
CO1E1063579029:
KR21063575000:
1063579013:
CO1I1063575000:
1063579999:
CO1E1063575000:
1063578889:
1063579029:
1063575000:
GT11063575000:
試験成績書(COA)