認証
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
fine powder
有効性
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>449 °C (anhydrous substance)
密度
2.95 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1059990500:
1059990000:
CO1E1059991000:
KR21059999029:
MX11059991000:
CO1E1059999029:
1059991003:
1059999029:
1059991000BWT:
1059999999:
1059990001:
1059999029BWT:
1059991000:
試験成績書(COA)