BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
詳細
cryst., EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
crystalline
solid
有効性
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
密度
1.89 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1039639999:
1039631000:
1039630000:
1039635001:
1039639025:
1039639026:
1039631003:
1039630001:
MX11039631000:
1039635000:
試験成績書(COA)