Merck
1.05683
SAFC
tri-Lithium citrate tetrahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP
医薬品製造
別名:
tri-Lithium citrate tetrahydrate, Trilithium citrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Li3O7 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
281.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
213-045-8
認証
BP
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
pH
8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
105 °C
かさ密度
420 kg/m3
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
InChI Key
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
The substance 1.05683 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1