Merck
1.05591
Supelco
Sodium hydroxide solution
min. 27% (1.30), for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
別名:
Sodium hydroxide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
NACRES:
NA.21
製品名
水酸化ナトリウム 溶液, for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
liquid
濃度
≥27.0% (acidimetric)
不純物
≤0.0001% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Silicate (SiO2)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C in H2O)
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 27.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1