Merck
1.11360
Supelco
Sodium hydroxide solution
min. 45%, for analysis EMSURE®
別名:
Sodium hydroxide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
NACRES:
NA.21
製品名
水酸化ナトリウム 溶液, for analysis EMSURE®
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
濃度
45.0-50.0% NaOH
不純物
≤0.00001% Hg (Mercury)
≤0.0002% Al (Aluminium)
≤0.0005% Ca (Calcium)
≤0.0005% Mg (Magnesium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.006% Chloride (Cl)
≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (acidimetric,NaOH): 45.0 - 50.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 0.2 %
Chloride (Cl): ≤ 0.006 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1