Merck
1.05587
Supelco
Sodium hydroxide solution
32%, for analysis EMPLURA®
別名:
Sodium hydroxide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
NACRES:
NA.21
製品名
水酸化ナトリウム 溶液, EMPLURA®
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
フォーム
liquid
濃度
32.0-33.0% NaOH
不純物
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Al (Aluminium)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤0.005% Silicate (SiO2)
pH
14 (20 °C in H2O)
mp
9 °C
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Decomposition of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution.: This study investigates the decomposition process of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution. The research provides detailed insights into the chemical reactions and kinetics involved, which are essential for understanding the stability and reactivity of peroxy compounds in alkaline solutions (Tetrahedron, 1970).
アナリシスノート
Assay (acidimetric,NaOH): 32.0 - 33.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 0.5
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CH21055872500:
1055870000:
1055874400:
1055875160:
1055879019:
1055879906:
1055879915:
1055879999:
1055878888:
CH21055879200:
1055875000:
1055879960:
1055879200:
TW11055870001:
1055879201:
1055879950:
1055872500:
1055879025:
1055871009:
1055879601:
試験成績書(COA)