Key Documents
1.04764
Supelco
Iodine indicator
別名:
Indicator for titration of I2 and I-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NB.21
保管温度
2-30°C
品質水準
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Solubility in water: passes test
Suitability as indicator (for visual iodine titration): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3