主要文書
1.04199
Sigma-Aldrich
Methyl blue (C.I. 42780)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H27N3Na2O9S3
CAS番号:
分子量:
799.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
NACRES:
NA.21
フォーム
solid
品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
組成
Dye, ≥60% spectrophotometric assay
pH
5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
70 g/L
かさ密度
670 kg/m3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-10-4-1-7-31(34)38-28-19-13-25(14-20-28)37(26-15-21-29(22-16-26)39-32-8-2-5-11-35(32)51(44,45)46)27-17-23-30(24-18-27)40-33-9-3-6-12-36(33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-3
InChI Key
TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Methyl blue (C.I.42780), is a dry dye for the preparation of a color staining solution used for the polychrome staining of histological tissue sections of human origin. The dye has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining.
アプリケーション
for microscopy
アナリシスノート
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 60 %
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (Hydrochloric acid 0.005 mol/l): 595 - 605 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; hydrochloric acid 0.005 mol/l): 675 - 1125
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Suitability for microscopy: passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup