主要文書
1.03590
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator, ACS
別名:
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10NNaO3S
CAS番号:
分子量:
271.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
228-165-6
NACRES:
NA.21
製品名
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, redox indicator ACS
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
solid
損失
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200 °C
溶解性
820 g/L
かさ密度
160 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na].[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
InChI Key
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3