主要文書
1.02955
Supelco
2,2′-Biquinoline
GR for analysis
別名:
2,2′-Biquinoline, Cuproine, 2,2′-Diquinolyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12N2
CAS番号:
分子量:
256.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
204-357-5
品質水準
フォーム
solid
mp
192-195 °C
溶解性
1.02 mg/L
かさ密度
290 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
InChI Key
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 193 - 196 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3