抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry: suitable using suitable for IHC on rat brain perfused with 4% paraformaldehyde
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat brain homogenate and whole cell extract of rat pheochromocytoma PC12 cell line.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KIF3A(11127)
mouse ... Kif3a(16568)
rat ... Kif3a(84392)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunohistochemical detection of kinesin family member 3A (KIF3A)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
K3513-BULK:
IXO11387:
K3513-25UL:
K3513-VAR:
K3513-200UL:
試験成績書(COA)