Merck
1.02767
Supelco
Copper oxide
wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu₂O) ACS
別名:
Copper oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuO
CAS番号:
分子量:
79.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
(oxygen demand as CuO)- ≥ 55.0 %
フォーム
solid
重量
=79.54 g/mol
mp
1300 °C
密度
6.2 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
2200 kg/m3
微量陽イオン
C: ≤0.002%
N: ≤0.002%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
InChI Key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Systematic Genotoxicity Assessment of Metal Oxide Nanoparticles: Investigates the DNA damaging and clastogenic potential of various metal oxide nanoparticles including copper oxide, highlighting concerns and applications in toxicology (Solorio-Rodriguez SA et al., 2024).
  • Gold-copper Oxide Core-shell Nanoparticles: Investigates the effect of pH on shell stability and provides mechanistic insights into shell formation, critical for semiconductor and catalytic applications (Bartolucci SF et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (oxygen demand as CuO): ≥ 55.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total carbon (C): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.005 %
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3