Key Documents
1.02243
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide adsorber
for decontamination of ethidium bromide from staining solutions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
pH
3.0 (25 °C in H2O, suspension)
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Performance test: passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3