品質水準
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
形状
solid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
溶解性
1.7 g/L
密度
2.24 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1021191000:
1021199010:
1021190001:
1021199025:
1021199026:
1021191003:
1.02119.9025A:
1021199999:
1021190500:
1021190000:
試験成績書(COA)