認証
complies with DIN 19266
有効性
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
溶解性
1.7 g/L
密度
2.24 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400 kg/m3
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
Calcium hydroxide (calcium dihydroxide or Ca(OH)2) is a reference buffer solution used to calibrate pH electrodes and pH instruments.
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1