Merck
1.01632
Supelco
Monochloramine Test, photometric
photometric, 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Monochloramine Test, photometric, 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 150 tests
特定アナライト
monochloramine
測定範囲
0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N)
0.036-7.26 mg/L (NH2Cl)
0.050-10.00 mg/L (Cl2)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Indophenol blue)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.050 - 10.00 mg/l Cl₂ 0.036 - 7.26 mg/l NH₂Cl 0.010 - 1.98 mg/l NH₂Cl-N Spectroquant®
This Spectroquant® Monachloramine Reagent Test allows the accurate quantification of the monochloramine content in water samples and disinfectant solutions.
Method applied: In the presence of a catalyst, monochloramine (NH2Cl) reacts with thymol to form a blue indophenol derivative which is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Preparation of a standard solution for Monochloramine.