Merck
927139
Sigma-Aldrich
DBO
≥95%
別名:
N,N′-Dibenzyloxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N2O2
CAS番号:
分子量:
268.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
SMILES記法
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15(17-11-13-7-3-1-4-8-13)16(20)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI Key
AOIKOYRULAZZLJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
DBO is a ligand for the copper-catalyzed couplings of heteroanilines with (hetero)aryl halides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
927139-250MG:
927139-1G:
927139-BULK:
927139-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhixiang Chen et al.
Organic letters, 21(17), 6874-6878 (2019-08-16)
N,N'-Dibenzyloxalamide (DBO) was identified as a powerful ligand for promoting Cu-catalyzed coupling of heteroanilines with (hetero)aryl halides. For (hetero)aryl chlorides, the coupling reaction occurred at 130 °C with 5 mol % CuBr and 10 mol % DBO. For (hetero)aryl bromides/iodides