安全性情報
1.01359
Supelco
Mixed indicator 4.5
pH indicator solution, acc. to Mortimer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
製品名
Mixed indicator 4.5, acc. to Mortimer
品質水準
フォーム
liquid
pH
4.8 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 9 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 4.5 - 5.0
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
48.2 °F
引火点(℃)
9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体