蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
410 °C
有効性
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
不純物
≤0.1% Diethanolamine (GC)
≤0.1% Triethanolamine (GC)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤100 ppb Ba (Barium)
≤20 ppb B (Boron)
≤20 ppb Co (Cobalt)
≤20 ppb Cr (Chromium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤50 ppb Cd (Cadmium)
≤500 ppb Al (Aluminium)
≤500 ppb Ca (Calcium)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
動粘度
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
転移温度
flash point 92.5 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤100 ppb
Mg: ≤100 ppb
Mn: ≤20 ppb
Ni: ≤20 ppb
Pb: ≤100 ppb
Sn: ≤100 ppb
Zn: ≤100 ppb
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
関連事項
その他情報
法的情報
付属品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体