Merck
1.00659
Supelco
Tungstosilicic acid hydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Tungstosilicic acid hydrate, Silicotungstic acid, Wolframosilicic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H4[Si(W3O10)4] · x H2O
CAS番号:
分子量:
2878.17 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
234-719-8
品質水準
製品種目
EMSURE®
形状
solid
不純物
≤20 ppm Total nitrogen (N)
損失
≤16% loss on ignition, 750 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C
かさ密度
200‑500 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
K: ≤200 ppm
Na: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
保管温度
15-25°C
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 200 ppm
Na (Sodium): ≤ 200 ppm
Loss on ignition (750 °C): ≤ 16 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3