Merck
95395
Sigma-Aldrich
タングストケイ酸 水和物
purum p.a.
別名:
シリコタングステン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
CAS番号:
分子量:
2878.17 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum p.a.
品質水準
フォーム
powder or crystals
損失
≤20% loss on ignition
溶解性
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ケイタングステン酸塩ブチルメチルイミダゾリウムブロミドイオン液体複合材料の合成
  • 光触媒であるSn(II)置換Keggin型ポリオキソ金属酸塩の合成
  • ケイタングステン酸/有機修飾シランプロトン導電性膜の合成
  • Kegginアニオンを持つ電荷移動化合物の合成
  • キシレンの触媒的液相酸化に用いる触媒の合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95395-BULK:
95395-VAR:
95395-250G:
95395-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)