Merck
1.00606
Supelco
Iodine Test
photometric, 0.050-10.00 mg/L (I2), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
製品種目
Spectroquant®
品質水準
測定範囲
0.050-10.00 mg/L (I2)
テクニック
photometry: suitable
検出方法
photometric (SPADNS - arsenic free)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric, DPD 0.050 - 10.00 mg/l I₂ Spectroquant®
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany