主要文書
1.00341
Supelco
Hydroiodic acid
57%, EMPLURA®
別名:
Hydrogen iodide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
製品名
Hydroiodic acid 57%, EMPLURA®
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥57% (acidimetric)
フォーム
liquid
不純物
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.03% Chloride and Bromide (as Cl)
≤0.06% Non volatile matter
pH
1 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
127 °C/1013 hPa
mp
-50 °C (External MSDS)
密度
1.70 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 57 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 0.03 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Non volatile matter: ≤ 0.06 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany