認証
Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
9.2 (vs air)
蒸気圧
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
自己発火温度
770 °F
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
転移温度
flash point 146 °C
溶解性
6 g/L
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, Tri-n-butyl phosphate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1000020500:
1.00002.2500DISC:
US11000020500A:
CO1E1000022500:
1000020000:
1000022500:
1000029027:
US11000022500A:
1.00002.0500DISC:
1000020500BWT:
1000029026:
試験成績書(COA)