09-817
Anti-JMJD1C Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
JMJD, jumonji domain containing 1C, TR-interacting protein 8, thyroid receptor interacting protein 8, probable JmjC domain-containing histone demethylation protein 2C, thyroid hormone receptor interactor 8, Thyroid receptor-interacting protein 8, Jumonji
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JMJD1C(221037)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン修飾タンパク質
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1C on 10 µg of HeLa nuclear extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa nuclear extract
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-817:
試験成績書(COA)