Merck
1.00582
Supelco
Tungstophosphoric acid hydrate
cryst. EMPLURA®
別名:
Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3[P(W3O10)4] · x H2O
CAS番号:
分子量:
2880.05 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
215-682-7
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
形状
solid
有効性
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
損失
≤17% loss on ignition, 750 °C
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
107 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C
かさ密度
960 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Pb: ≤0.005%
保管温度
15-25°C
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (750 °C): ≤ 17 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2