07-502-I
Anti-p67-phox (not Human) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Neutrophil cytosol factor 2, NCF-2, 67 kDa neutrophil oxidase factor, NADPH oxidase activator 2, Neutrophil NADPH oxidase factor 2, p67-phox, p67-phox (rodent)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ncf2(17970)
rat ... Ncf2(364018)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected p67-phox (rodent) in 10 µg of C6 and THP-1 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-502-I:
試験成績書(COA)