安全性情報
07-892
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402) Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
PTK2B, Proline-rich tyrosine kinase 2, Focal adhesion kinase 2, FADK2, Cell adhesion kinase beta, RAFTK, Calcium-dependent tyrosine kinase, CADTK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr402)
遺伝子情報
human ... PTK2B(2185)
特異性
Pyk2 phosphorylated on tyrosine residue 402
免疫原
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human and rat phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402).
アプリケーション
Immunoblot Analysis: 1:1000 dilutions of this lot detected phospho-Pyk2 (Tyr402) in RIPA lysate of Pyk2 transfected CEF cells
This Anti-phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402) Antibody is validated for use in WB, IC for the detection of phospho-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402).
品質
Routinely evaluated by immunoblot.
ターゲットの説明
115 kDa
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-892:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M D Schaller et al.
The Journal of biological chemistry, 272(40), 25319-25325 (1997-10-06)
pp125(FAK) and CAKbeta/Pyk2/CadTK/RAFTK are related protein-tyrosine kinases. It is therefore of interest whether CAKbeta shares some of the properties of pp125(FAK). Using recombinant glutathione S-transferase fusion proteins, we show that the C-terminal domains of both proteins bind paxillin in vitro.