07-1492
Anti-Calcineurin Aα Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
NFAT transcription complex cytosolic component, nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic,, calcineurin-dependent 1, nuclear factor of activated T-cells, cytosolic component 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP3CA(5530)
mouse ... Ppp3Ca(19055)
rat ... Ppp3Ca(24674)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
GPCR、cAMP/cGMP及びカルシウムシグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin on 10 µg of mouse brain lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
remain unfrozen.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
アナリシスノート
Mouse brain lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1492:
試験成績書(COA)