安全性情報
07-140
Sigma-Aldrich
抗STAT2抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-IMD44, Anti-ISGF-3, Anti-P113, Anti-PTORCH3, Anti-STAT113
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STAT2(6773)
特異性
STAT2
免疫原
マウスSTAT2の672-925残基に相当するGST融合タンパク質
アプリケーション
抗STAT2抗体は、STAT2(Signal Transducer & Activator of Transcription 2としても知られる)を検出するウサギポリクローナル抗体であり、EMSA、IP、WB、ICCでテストされています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
転写因子
品質
イムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
130kDa
物理的形状
アフィニティクロマトグラフィー
グリセロールを30%まで添加する前は、0.1M Tris-グリシン、pH 7.4、0.15M NaCl、0.05%アジ化ナトリウム
保管および安定性
-20°Cで2年間
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプト-エタノール2.5 μL/ ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して 調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-140:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A distal regulatory region is required for constitutive and IFN-beta-induced expression of murine TLR9 gene.
Zhu Guo, Sanjay Garg, Karen M Hill, Lakshmi Jayashankar, Myesha R Mooney, Mary Hoelscher et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Connie C Qiu et al.
Oncoimmunology, 10(1), 1860477-1860477 (2021-01-19)
STAT2 is a central component of the ISGF3 transcriptional complex downstream of type I interferon (IFN-I) signaling. The significance of in vivo IFN-I/STAT1 signals in cDCs is well-established in the generation of antitumor cytotoxic T cell (CTL) responses. However, the role
Reovirus mu2 protein inhibits interferon signaling through a novel mechanism involving nuclear accumulation of interferon regulatory factor 9.
Zurney, J; Kobayashi, T; Holm, GH; Dermody, TS; Sherry, B
Journal of virology null
Genetic manipulation of the ApoF/Stat2 locus supports an important role for type I interferon signaling in atherosclerosis.
Lagor, WR; Fields, DW; Bauer, RC; Crawford, A; Abt, MC; Artis, D; Wherry, EJ; Rader, DJ
Atherosclerosis null
M Matsumoto et al.
Biological chemistry, 380(6), 699-703 (1999-08-03)
The interferon-stimulated gene factor 3 (ISGF3) transcription factor has been extensively studied in the context of the type I interferon (IFN-alpha/beta)-mediated antiviral response; it consists of the major DNA-binding component p48, and the signal transducers and activators of transcription (Stat)1