安全性情報
06-747
Sigma-Aldrich
抗ネオマイシンホスホトランスフェラーゼII抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-Neomycin II, Neomycin II Antibody, Neomycin Phosphotransferase Ab
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, bacteria
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ネオマイシンホスホトランスフェラーゼIIは、細菌にはカナマイシンとネオマイシンに対する耐性を付与し、哺乳類細胞にはG418(ジェネチシン®、G418硫酸)に対する耐性を付与します。これらの抗生物質は、リボソーム成分に結合し、タンパク質合成を阻害します。NPT IIは、これらの抗生物質の細胞内への能動輸送を妨げると考えられているリン酸化を介して、これらの抗生物質を阻害します。抗NPT II抗体によるトランスフェクト細胞ライセートのイムノブロッティング解析を用いて、異なるプラスミドによる複数のトランスフェクションを並行して行う実験において、相対的なトランスフェクション効率を測定できます。
特異性
分子量約30 kDaのNPT IIを認識します
免疫原
完全長ネオマイシンホスホトランスフェラーゼ(NPT)II
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:
1~2 μg/mLで使用、pUSE(ネオマイシン耐性遺伝子あり)をトランスフェクトしたCos-1細胞のRIPAライセート中のNPT IIを検出できました。
抗ネオマイシンホスホトランスフェラーゼII抗体は、ネオマイシンホスホトランスフェラーゼIIに対する抗体で、WBで使用できます。
研究カテゴリー
エピトープタグおよび一般用途
研究サブカテゴリー
エピトープタグ
品質
一過性トランスフェクトしたCos-1細胞でのウェスタンブロッティングが日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
1~2 μg/mLで使用、pUSE(ネオマイシン耐性遺伝子あり)をトランスフェクトしたCos-1細胞のRIPAライセート中のNPT IIを検出できました。
ターゲットの説明
約30 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナルIgG抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.15 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有(その後30%になるようにグリセロールを添加)-20°Cの液体です。
精製プロテインA
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
取扱いに関する推奨事項:
受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微量遠心管に分注し、2~8℃で保存します。IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。注記:冷蔵庫の温度が2~8℃未満に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
pUSE(ネオマイシン耐性遺伝子あり)をトランスフェクトしたCos-1細胞のRIPAライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
Geneticin is a registered trademark of Gibco BRL Life Technologies, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-747:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mutation in the catalytic subunit of DNA polymerase alpha influences transcriptional gene silencing and homologous recombination in Arabidopsis.
Liu J, Ren X, Yin H, Wang Y, Xia R, Wang Y, Gong Z
The Plant Journal null
Efficient CRISPR-Cas9-mediated genome editing in Plasmodium falciparum.
Wagner, JC; Platt, RJ; Goldfless, SJ; Zhang, F; Niles, JC
Nature Methods null
Jan Kosla et al.
Cell communication and signaling : CCS, 11, 51-51 (2013-08-01)
Although there is extensive evidence for the amoeboid invasiveness of cancer cells in vitro, much less is known about the role of amoeboid invasiveness in metastasis and the importance of Rho/ROCK/MLC signaling in this process. We analyzed the dependence of
Jennifer E Dumaine et al.
eLife, 10 (2021-12-07)
The parasite Cryptosporidium is responsible for diarrheal disease in young children causing death, malnutrition, and growth delay. Cryptosporidium invades enterocytes where it develops in a unique intracellular niche. Infected cells exhibit profound changes in morphology, physiology, and transcriptional activity. How
An integrated strategy for efficient vector construction and multi-gene expression in Plasmodium falciparum.
Wagner, JC; Goldfless, SJ; Ganesan, SM; Lee, MC; Fidock, DA; Niles, JC
Malaria Journal null