安全性情報
06-255-I
Sigma-Aldrich
Anti-JAK2 Antibody
from rabbit
別名:
Tyrosine-protein kinase JAK2, JAK2, Janus kinase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
詳細
チロシンプロテインキナーゼJAK2(EC 2.7.10.2、UniProt:Q62120、別名:JAK-2、ヤヌスキナーゼ2)は、齧歯類のJak2(別名:Fd17)遺伝子(Gene ID:16452)によってコードされています。JAK2は非受容体ヤヌスチロシンキナーゼファミリーに属し、リンパ・造血系において活性化サイトカイン受容体の下流でさまざまな細胞機能を調節しています。インターフェロンやサイトカインなどの免疫刺激は、サイトカイン受容体へのStat転写因子の動員を引き起こします。その後、受容体と結合したJAK2によってリン酸化されると、Statの二量体化、核内移行、Statを介した標的遺伝子の転写が生じます。正準JAK/Stat経路は、増殖、分化、生存、病原体に対する宿主抵抗性を刺激することにより、正常な免疫系を維持するために不可欠です。JAK/Statを変化させて免疫細胞のサイトカイン応答を抑制することは、抗炎症療法の魅力的な標的となります。JAK2キナーゼドメイン内には、インスリン受容体の調節領域とかなり相同な配列領域があります。
免疫原
エピトープ:アミノ酸残基758~776
マウスJAK2のアミノ酸残基758~776に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
RAW264.7細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのRAW264.7細胞ライセートでJAK2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約130 kDa一部のライセートに特性評価されていないバンドが現れる場合があります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
精製プロテインA
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-255-I:
試験成績書(COA)