Merck
A7345
Millipore
抗V5抗体-アガロースアフィニティーゲル マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, clone V5-10
別名:
モノクローナル抗V5抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
mouse
結合体
agarose conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
V5-10, monoclonal
アナライトの化学物質クラス
proteins (V5)
テクニック
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
キャパシティ
2.5 nmol/mL, gel (V5 fusion protein)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗 V5 アガロースアフィニティゲルは、臭化シアン活性化アガロースビーズに結合させた抗 V5 モノクローナル抗体で構成されています。 抗体は、トランスフェクションした哺乳類細胞で発現させた V5 タグ付きのリコンビナント融合タンパク質を認識します。
抗V5アガロースアフィニティーゲルは、V5-10ハイブリドーマ移植マウスの腹水から単離・精製した抗V5モノクローナル抗体の免疫グロブリン画分を、臭化シアン活性化アガロースビーズとカップリングさせて作られています。精製モノクローナル抗体は、アガロースに固定されています。
特異性
V5タグ(GKPIPNPLLGLDST)融合タンパク質を認識します。
アプリケーション
マウスを用いて作成された抗V5アガロースアフィニティーゲルは、免疫沈降法および組換えタンパク質の精製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
組換えDNA技術により目的の遺伝子を特定の配列または遺伝子と接続することができ、目的のタンパク質を選択的に同定および精製できるよう設計された′アフィニティハンドル′が得られます。V5タグ配列(GKPIPNPLLGLDST)を特定の遺伝子に付加することにより、タグを付加したタンパク質の生物活性または生体内分布を妨げないと考えられる、安定した融合タンパク質が得られます。V5タグとして知られている、シミアンウィルスのV5に由来する短い配列を発現するように、多くの組換えタンパク質が設計されています。抗タグ抗体を結合したアガロースを用いることで、これらのタンパク質の検出、単離および精製が容易になると考えられます。
物理的形状
ビ-ズアガロ-ス(1:1 v/v)の0.01M PBS懸濁液(15mMアジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
継続使用および長期保存のためには、2℃~8℃で保存し、凍結させないでください。
免責事項
メルクのカタログに特に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、 in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
A7345-VAR:
A7345-1ML:
A7345-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arko Dasgupta et al.
PLoS genetics, 11(5), e1005215-e1005215 (2015-05-16)
Most organisms on earth sense light through the use of chromophore-bearing photoreceptive proteins with distinct and characteristic photocycle lengths, yet the biological significance of this adduct decay length is neither understood nor has been tested. In the filamentous fungus Neurospora
Q Meng et al.
Analytical biochemistry, 421(2), 351-361 (2011-11-01)
Quantitation of individual monoclonal antibodies (mAbs) within a combined antibody drug product is required for preclinical and clinical drug development, including pharmacokinetic (PK), toxicology, stability, and biochemical characterization studies of such drugs. We have developed an antitoxin, XOMA 3AB, consisting
Birger Herzog et al.
Molecular biology of the cell, 22(15), 2766-2776 (2011-06-10)
In endothelial cells, neuropilin-1 (NRP1) binds vascular endothelial growth factor (VEGF)-A and is thought to act as a coreceptor for kinase insert domain-containing receptor (KDR) by associating with KDR and enhancing VEGF signaling. Here we report mutations in the NRP1
Mariana Fernandez-Caggiano et al.
The Journal of biological chemistry, 291(19), 10399-10410 (2016-03-06)
The role and responses of the dimeric DJ-1 protein to cardiac oxidative stress is incompletely understood. H2O2 induces a 50-kDa DJ-1 interprotein homodimer disulfide, known to form between Cys-53 on each subunit. A trimeric 75-kDa DJ-1 complex that mass spectrometry
Cynthia Dayer et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 13763-13778 (2015-04-01)
Solid tumor growth triggers a wound healing response. Similar to wound healing, fibroblasts in the tumor stroma differentiate into myofibroblasts (also referred to as cancer-associated fibroblasts) primarily, but not exclusively, in response to transforming growth factor-β (TGF-β). Myofibroblasts in turn