06-1328
Anti-Themis Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
thymocyte selection associated, thymocyte selection pathway associated, chromosome 6 open reading frame 190, chromosome 6 open reading frame 207, protein THEMIS, Thymocyte-expressed molecule involved in selection
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (73% sequence homology)
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Themis(210757)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Themis in 10 µg of mouse thymocyte tissue lysate.
ターゲットの説明
UniProtKB/Swiss-Prot Q8BGW0 (THMS1_MOUSE) entry describes 5 isoforms produced by alternative splicing: Isoform 1 at 72.780 kDa, Isoform 2 at 69.544 kDa, Isoform 3 at 68.293 kDa, Isoform 4 at 59.082 kDa, and Isoform 5 at 30.040 kDa
アナリシスノート
Mouse thymocyte tissue lysate
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1328:
試験成績書(COA)