安全性情報
06-1077-I
Sigma-Aldrich
Anti-IL-22RA-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Interleukin-22 receptor subunit alpha-1, CRF2-9, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL-22R-alpha-1, IL-22RA1, ZcytoR11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL22RA1(58985)
詳細
インターロイキン22受容体サブユニットα-1(UniProt:Q8N6P7、別名:CRF2-9、サイトカイン受容体クラスIIメンバー9、サイトカイン受容体ファミリー2メンバー9、IL-22受容体サブユニットα-1、IL-22R-α-1、IL-22RA1、ZcytoR11)は、ヒトのIL22RA1(別名:IL22R)遺伝子(Gene ID:58985)によってコードされています。IL-22RA-1は、IL-10RBと複合体を形成し、JAK/STATシグナル伝達を媒介するII型サイトカイン受容体ファミリーのメンバーです。IL22のヘテロ二量体への結合性は、IL22RA1単独への結合よりも大きいです。IL-22RA-1は、大腸、肝臓、肺、膵臓、腎臓で発現していますが、単球、T細胞、NK細胞などの免疫細胞では発現が認められません。また、多発性硬化症の病変部だけでなく、正常な血液脳関門内皮細胞でも検出されます。関節リウマチや脊椎関節症患者の滑液細胞で高度な発現が観察されています。
特異性
このポリクローナル抗体は、ヒトIL-22受容体サブユニットα-1の細胞質ドメイン内にあるC末端配列を標的としています。
免疫原
ヒトIL-22RA-1の細胞質ドメインのC末端領域内の配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
このウサギポリクローナル抗IL-22RA-1抗体(カタログ番号:06-1077-I)は、インターロイキン22受容体サブユニットα-1(IL-22RA-1)の検出において、フローサイトメトリー、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
フローサイトメトリー:1 µgで使用、4%パラホルムアルデヒド固定、0.2%Triton X-100透過処理した100万個のSW480ヒト結腸がん細胞において、IL-22RA-1の免疫反応性が検出されました。
免疫組織染色:希釈倍率1:250~1:1,000で使用、ヒト扁桃および前立腺組織切片のIL-22RA-1を検出できます。
研究カテゴリー
炎症および免疫
品質
ヒト脾臓組織ライセートでのウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのマウス脾臓組織ライセート中のIL-22RA-1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約63 kDa算出値:61.54 kDa(アミノ酸1~15が除去された一本鎖ペプチド)一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:06-1077
物理的形状
アフィニティー精製。
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-1077-I:
試験成績書(COA)