結合体
ALEXA FLUOR™ 647
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ホルモン及び受容体
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Androgen Receptor in MCF-7 cells.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
06-680-AF647:
試験成績書(COA)