安全性情報
05-850
Sigma-Aldrich
抗p68抗体、クローン204
clone 204, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-G17P1, Anti-HUMP68, Anti-p68
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
204, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDX5(1655)
詳細
p68(別名:DDX5)は、DEAD-box型ATPaseおよびRNAスプライシング因子です。
特異性
p68
免疫原
Ad2+ ND2ウイルス感染HeLa細胞由来の精製T抗原関連タンパク質。
アプリケーション
抗p68抗体、クローン204(マウスモノクローナル抗体)を用いたp68の検出は、WBで機能することが示されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
転写因子
RNA結合タンパク質(RBP)
品質
HeLa細胞由来各抽出物のイムノブロッティングによりルーチン評価済み。
ターゲットの説明
68 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
-20°Cで2年間
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-309、HeLa細胞核抽出物。追加 等量のLaemmli還元用サンプルバッファーを10 μLの抽出物へ加え、 5分間煮沸して、調製物を還元します。還元した抽出物20 μgを ミニゲルの各レーンにロードします。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-850:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhi-Ren Liu
Molecular and cellular biology, 22(15), 5443-5450 (2002-07-09)
Modulation of the interaction between U1 snRNP and the 5' splice site (5'ss) is a key event that governs 5'ss recognition and spliceosome assembly. Using the methylene blue-mediated cross-linking method (Z. R. Liu, A. M. Wilkie, M. J. Clemens, and
Raphaël Métivier et al.
Cell, 115(6), 751-763 (2003-12-17)
Transcriptional activation of a gene involves an orchestrated recruitment of components of the basal transcription machinery and intermediate factors, concomitant with an alteration in local chromatin structure generated by posttranslational modifications of histone tails and nucleosome remodeling. We provide here
Modulation of microRNA processing by p53.
Hiroshi I Suzuki,Kaoru Yamagata,Koichi Sugimoto,Takashi Iwamoto,Shigeaki Kato,Kohei Miyazono
Nature null
SV40 large T shares an antigenic determinant with a cellular protein of molecular weight 68,000.
Lane, D P and Hoeffler, W K
Nature, 288, 167-170 (1980)
M J Ford et al.
Nature, 332(6166), 736-738 (1988-04-21)
The p68 protein is a highly conserved nuclear antigen that is thought to be important in the regulation of cell growth and division. It is found in dividing cells of all mammals and amphibians tested, but not in quiescent cells.