Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
05-745R-S
Sigma-Aldrich
抗トリメチルヒストンH3 (Lys4)抗体、クローン15-10C-E4、トライアルサイズ
clone 15-10C-E4, Upstate®, from rabbit
別名:
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
15-10C-E4, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys4)
遺伝子情報
human ... H3F3B(3021)
詳細
Recombinant version of Cat. # 05-745, clone MC315
特異性
trimethyl-lysine 4を含むヒストンH3を認識し、程度は低いですが、dimethyl-lysine 4を認識します。詳細は分析証明書をご覧ください。
配列相同性から、幅広い動物種交差反応性が予測されます。
免疫原
ヒトヒストンH3のtrimethyl-lysine 4に相当するme3Kの配列…RTme3KQT…を含むBSAコンジュゲート合成ペプチド。
アプリケーション
ChIP-seq:
代表ロットデータ。Magna ChIP HiSensキット(カタログ番号17-10460)、3 µLの抗アセチル-ヒストンH3(Lys4)抗体(カタログ番号05-745R-S)、20 µLのプロテインA/Gビーズ、および1e6架橋結合HeLa細胞クロマチンを用いてクロマチン免疫沈降を実施した後、磁気ビーズによるDNA精製を行いました。Illuminaバーコード付きアダプターを用いた標準プロトコルによってInputおよびChIP DNAサンプルからライブラリを準備し、Illumina HiSeq装置で分析を行いました。FastQファイルから得られた1800万に及ぶ膨大な数の読取り値を、Bowtie(http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml)およびTagDust(http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/)タグ除去の順に使用してマッピングしました。MACS(http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/)を用いてピークを特定し、UCSCゲノムブラウザ(http://genome.ucsc.edu)のカスタムトラックとしてBigWigおよびBEDファイルからピークと読取り値を可視化しました。05-745Rおよび07-473データセットで特定されたピークの上位25%が、HeLa S3のENCODE H3K4me3 BROADヒストントラックで特定されたピークと99%の重複を示しました。
trimethyl-Histone H3 (Lys4)(別名:H3K4me3)の検出における抗トリメチルヒストンH3(Lys4)抗体、クローン15-10C-E4、リコンビナント、トライアルサイズ(ウサギモノクローナル抗体)の使用は、WB、ChIP、ChIP-seq、ELISA、PIA、Mplex、DBにおいて検証されています。
研究のサブカテゴリ
ヒストン
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa核抽出物においてイムノブロッティングによりルーチン評価済み
ターゲットの説明
17 kDa
関連事項
先発品:05-745
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製したリコンビナント抗体、90 mM NaCl、0.03% NaN3、60 mM Glycine、40% Glycerol含有の60mM Trisバッファー(pH 7.5)に溶解。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注記:-20°C未満の冷凍庫温度にばらつきがあると、グリセロールを含む水溶液が保管中に凍結するおそれがあります。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-745R-S:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eun-Bee Choi et al.
Science advances, 7(44), eabk2775-eabk2775 (2021-10-30)
[Figure: see text].