製品名
Anti-MBP Antibody, clone SKB3, clone SKB3, Upstate®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SKB3, monoclonal
交差性
rat, human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
MAPキナーゼ
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Brain tissue
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-675:
試験成績書(COA)
資料
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.