クローン
monoclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
詳細
NR1(NMDA1またはNMDAR1、別名:GRIN1)は、NR2サブユニットとともに、NMDA受容体を構成するヘテロ二量体を形成します。このNMDA受容体(NMDAR)は、グルタミン酸のイオンチャネル型受容体として特徴づけられています。その名前が示唆するように、NMDA(N-メチルD-アスパラギン酸)は受容体のアゴニストです。NMDA受容体の特徴は、マグネシウムに対する感受性に基づいて、リガンド依存性であり電位依存性であることです。活性化NMDA受容体は、カチオンに対して非選択的なイオンチャネルを開口させます。その結果、Na+と少量のCa2+イオンが細胞内に流入し、K+が細胞外に流出します。NMDARによるカルシウム流入は、学習と記憶のための細胞内機構であるシナプス可塑性に関与しています。
特異性
この抗体は、NR1, Mr 130 kDaに特異的です。エピトープは、すべてのNR1アイソフォームに共通する領域(834-864)にマッピングされるため、すべてのNR1アイソフォームと交差反応します。濃度を上げると、追加のバンドがMr 200kDaに検出される可能性があります。
免疫原
エピトープ:エピトープは、すべてのNR1アイソフォームに共通な領域(a.a. 834-864)にマッピングされます。
ラットNR1Aの残基834-938に相当する Hisタグ融合タンパク質。免疫化する配列はラットとヒトで同一です。
アプリケーション
免疫沈降:
4 μgで使用、ラット脳ミクロソームタンパク質調製物からNR1を免疫沈降できます。
免疫細胞染色:
独立したラボにより、NR1を発現するようにトランスフェクトしPBS中で4% paraformaldehyde/4% sucroseにより固定したQT-6細胞およびトランスフェクトしていない培養ラットニューロンにおいて陽性染色が確認されています。
注記:ミクロソーム調製物はボイルしないでください。室温で30~45分間インキュベートします。
4 μgで使用、ラット脳ミクロソームタンパク質調製物からNR1を免疫沈降できます。
免疫細胞染色:
独立したラボにより、NR1を発現するようにトランスフェクトしPBS中で4% paraformaldehyde/4% sucroseにより固定したQT-6細胞およびトランスフェクトしていない培養ラットニューロンにおいて陽性染色が確認されています。
注記:ミクロソーム調製物はボイルしないでください。室温で30~45分間インキュベートします。
抗NR1抗体、CTは、NR1のレベルを検出します。IC、IP、WBでの使用が発表され、検証されています。&&&
品質
ラット脳ミクロソームタンパク質調製物においてウェスタンブロッティングによりルーチン評価済み。
ウェスタンブロッティング:
0.5-2 μg/mLで使用、20 μgのラット脳ミクロソームタンパク質調製物(カタログ番号12-144)からNR1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:
0.5-2 μg/mLで使用、20 μgのラット脳ミクロソームタンパク質調製物(カタログ番号12-144)からNR1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約130 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製マウスモノクローナルIgG、0.15M NaCl、0.05% sodium azide含有0.1M Tris-glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2° ~ 8ºCで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-432:
試験成績書(COA)
Glutamate receptor modulation by protein phosphorylation.
Raymond, L A, et al.
Journal of Physiology, Paris, 88, 181-192 (1994)
Glutamate binding to the GluN2B subunit controls surface trafficking of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors.
She, K; Ferreira, JS; Carvalho, AL; Craig, AM
The Journal of Biological Chemistry null
C M Forrest et al.
Neuroscience, 310, 91-105 (2015-09-15)
Glutamate receptors sensitive to N-methyl-D-aspartate (NMDA) are involved in embryonic brain development but their activity may be modulated by the kynurenine pathway of tryptophan metabolism which includes an agonist (quinolinic acid) and an antagonist (kynurenic acid) at these receptors. Our
Jamie E Sheren et al.
Biochemical and biophysical research communications, 440(4), 473-478 (2013-08-27)
The RNF38 gene encodes a RING finger protein of unknown function. Here we demonstrate that RNF38 is a functional ubiquitin protein ligase (E3). We show that RNF38 isoform 1 is localized to the nucleus by a bipartite nuclear localization sequence
Natural reward experience alters AMPA and NMDA receptor distribution and function in the nucleus accumbens.
Pitchers, KK; Schmid, S; Di Sebastiano, AR; Wang, X; Laviolette, SR; Lehman, MN; Coolen, LM
Testing null