07-632
抗NR2A抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor channe, subunit epsilon-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIN2A(2903)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
4 µgの前回のロットは、ラット脳海馬膜およびラット脳ミクロソーム調製物からNR2Aを免疫沈降させました。
神経科学
神経伝達物質・受容体&
品質
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 µg/mLで使用、ラット脳ミクロソーム調製物(カタログ番号:12-144)中のNR2Aを検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
脳組織。
その他情報
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-632:
試験成績書(COA)