安全性情報
05-390
Sigma-Aldrich
抗erbB-3/HER-3抗体、クローン2F12
clone 2F12, Upstate®, from mouse
別名:
Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, lethal congenital contracture syndrome 2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F12, monoclonal
交差性
human, bovine, mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERBB3(2065)
詳細
ErbB3遺伝子は、受容体チロシンキナーゼの上皮成長因子受容体(EGFR)ファミリーのメンバーをコードしています。ErbB3は膜結合タンパク質であり、ニューレグリン結合ドメインを持ちますが、活性キナーゼドメインは持ちません。したがって、このリガンドには結合できますが、タンパク質リン酸化を介して細胞の中にシグナルを伝えることはできません。しかし、キナーゼ活性のある他のEGF受容体ファミリーメンバーとはヘテロ二量体を形成します。ヘテロ二量体化は、細胞の増殖や分化につながる経路の活性化を引き起こします。この遺伝子の増殖および/またはそのタンパク質の過剰発現は、前立腺がん、膀胱がん、乳がんなどの多数のがんで報告されています。異なるアイソフォームをコードする選択的転写スプライスバリアントが特性解析されています。1つのアイソフォームには膜間領域がなく、細胞外に分泌されます。このアイソフォームは、膜結合体の活性を調節する役割を持ちます。その他のスプライスバリアントも報告されていますが、完全な特性解析はされていません。
特異性
この抗体は、erbB-3/HER-3、Mr 185 kDaを認識します。 erbB-1 (EGFR)やerbB-2/HER-2とは交差反応しません。
マウス、ラット、ウシと交差反応すると予測されます。
免疫原
ヒトerbB-3のエピトープa.a. 1295-1323
昆虫細胞で発現され、金属キレートクロマトグラフィーで精製されたリコンビナントラットerbB-3/HER-3腫瘍性タンパク質です。ヒトerbB-3のアミノ酸残基1295-1323の間にマッピングされるエピトープ。 クローン2F12。
アプリケーション
この抗erbB-3/HER-3抗体、クローン2F12を用いたerbB-3/HER-3の検出は、IC、IH、IP、WBでの使用が検証されています。&
免疫沈降:
4 µgで使用、ヒトMDAライセートおよびMCF-7 RIPAライセートからerbB-3/HER-3を免疫沈降させることができます。
免疫細胞染色:
10 µg/mLで使用、95% ethanol/5% acetic acidで固定したMCF-7細胞においてerbB-3/HER-3の陽性免疫染色陽性が得られます。
免疫組織染色:
希釈倍率1:50および1:100で使用、ヒトの正常・がん乳房組織におけるerbB-3/HER-3膜染色を検出できます。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
成長因子および受容体
品質
ヒトMCF-7細胞のRIPAライセートでウェスタンブロッティングによりルーチン評価済み。
ウェスタンブロッティング:
0.1~2 µg/mLで使用、ヒトMCF-7細胞由来RIPAライセートにおいてerbB-3/HER-3を検出できます。MDA RIPAライセートにおいてerbB-3/HER-3を検出できます。
ターゲットの説明
185 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、0.2% BSA、0.09% sodium azide含有の10 mM PBSバッファー(pH 7.4)に溶解。凍結溶液。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:
25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
ヒト乳腺がん(高分化型)、マウス脳ライセート、MCF-7細胞ライセート。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-390:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K M Darcy et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 48(1), 63-80 (2000-02-01)
Studies were undertaken to examine the natural role of ErbB2, ErbB3, and ErbB4 during the development of normal rat mammary epithelial cells (MECs) in vivo and in vitro. Immunohistochemical analysis demonstrated that mammary gland terminal end buds expressed abundant ErbB2
Further evidence for the involvement of insulin receptor substrates in epidermal growth factor-induced activation of phosphatidylinositol 3-kinase.
T Fujioka,J H Kim,H Adachi,K Saito,M Tsujimoto,S Yokoyama,M Ui
European Journal of Biochemistry null
Abdelhamid Beji et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 18(4), 956-968 (2011-12-07)
Abnormal accumulation and dysregulation of the epidermal growth factor receptor family member HER3 is associated with the development of various human cancers including those of the breast, lung, and ovary. We have previously shown that in melanoma HER3 is frequently
Christèle Desbois-Mouthon et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 15(17), 5445-5456 (2009-08-27)
The insulin-like growth factor (IGF) signaling axis is frequently dysregulated in hepatocellular carcinoma (HCC). Therefore, we investigated whether the specific targeting of the IGF type 1 receptor (IGF-1R) might represent a new therapeutic approach for this tumor. Total and phosphorylated
Daniel J Zabransky et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(45), E6205-E6214 (2015-10-29)
Recurrent human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) missense mutations have been reported in human cancers. These mutations occur primarily in the absence of HER2 gene amplification such that most HER2-mutant tumors are classified as "negative" by FISH or immunohistochemistry